Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons, Sprague Dawley
Les neurones de cortex de rat primaire Gibco™, Sprague Dawley, sont isolés et cryoconservés à partir d’embryons de rats Sprague Dawley de 18 jours.
Marque: Gibco™ A36511
Description
Alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux neurones frais, chaque flacon contient un million de cellules par ml. Ces neurones produisent systématiquement une viabilité post-décongélation dans la plage de 50 à 80 %, ont une grande pureté neuronale et sont validés pour leur fonctionnalité.
• Viabilité élevée : viabilité après décongélation de 50 % ou plus
• Haute pureté : phénotype neuronal supérieur à 90 %
• Validé sur le plan fonctionnel : testé quant au flux de calcium synchrone spontané et à l’activité de libération synaptique
Spécification
À conserver dans de l’azote liquide. | |
Cellules neurales | |
Cryoconservé | |
Cortex | |
Neurone de cortex de rat |
Fœtal | |
Culture de cellules de mammifères | |
Rat | |
1 x 10^6 | |
Pureté cellulaire, stérilité, viabilité, mycoplasme |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.