Learn More
Gibco™ Primary Mouse Cortical Neurons
Code produit. p-7076163
Click to view available options
Quantité:
1 x 106
4 x 106
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15343816
Marque: Gibco™ A15585
Neurones corticaux primaires de la souris
Gibco Primary Mouse Cortical Neurons are isolated and cryopreserved from the brain cortices of C57BL/6 embryonic day-17 mice. The cryopreserved cortical neurons offer convenience and flexibility compared to primary neuron isolation workflows, and the availability of large single lots provides greater consistency to cell-based assays. The Primary Mouse Cortical Neurons are ready-to-use and provide reliable quality. All product lots yield post-thaw viability in the range of 50-80%, have high neuronal purity, and are verified for functionality.
Les neurones corticaux de la souris primaire Gibco sont isolés et cryoconservés à partir de souris C57BL/6 de 17 jours embryonnaires. Alternative flexible, prête à l’emploi et de qualité aux neurones frais, chaque flacon contient 1 million de cellules par ml. Ces neurones produisent systématiquement une viabilité post-décongélation dans la plage de 50-80 %, ont une grande pureté neuronale et sont validés pour leur fonctionnalité.
• Viabilité élevée : viabilité après décongélation de 50 % ou plus
• Haute pureté : phénotype neuronal supérieur à 98 %
• Validé sur le plan fonctionnel : testé pour la survie à long terme, la réponse des neurotransmetteurs et la transduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage À conserver dans de l’azote liquide.
Age Fœtal
Type de cellule Cellules neurales
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Forme Cryoconservé
Espèces Souris
Tissue Cortex
Nbre de cellules 1 million
Type de produit Neurone cortical de souris
Quantité 1 x 106
Remarques La souche de la souris est C57BL/6
Testé pour Stérilité, viabilité, mycoplasme
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt