Learn More
Molecular Probes™ Réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™
Réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™
Marque: Molecular Probes™ A13262
429.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Description
Obtenez des résultats de viabilité cellulaire de haute qualité et économisez du temps instantanément grâce au réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™. PrestoBlue™ est une solution de résazurine perméable aux cellules, qui fonctionne tel un indicateur de viabilité cellulaire en ayant recours à la puissance de réduction des cellules vivantes pour effectuer une mesure quantitative de la prolifération cellulaire. Ajouté aux cellules, le réactif PrestoBlue™ est modifié par l’environnement de réduction de la cellule viable. Il devient alors rouge et hautement fluorescent. Ce changement de couleur peut être détecté à l’aide de mesures de fluorescence ou d’absorbance.Le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ vous permet :
Incubations de 10 minutes
Le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ est le seul réactif de viabilité de cellules vivantes sur le marché capable de fournir des données robustes généralement en aussi peu que 10 minutes après l’ajout du réactif. Tous les autres réactifs de viabilité cellulaire à base de résazurine sur le marché nécessitent une incubation d’une à quatre heures avec le réactif avant d’obtenir des données.
Résultats de haute qualité
En fonction du type de cellule et du temps d’incubation, le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ peut détecter quelques 12 cellules par puits dans une plaque de 384 puits. Après dix minutes d’incubation, le réactif PrestoBlue™ peut détecter de manière linéaire des cellules dans jusqu’à 98 puits⁄ de cellules avec une valeur Z’ supérieure à 0,5.
Format de dosage homogène
Le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ est un réactif par ajout uniquement. En l’absence de lyse cellulaire ou de solubilisation requis(e) par les autres dosages disponibles sur le marché, le temps de manipulation est réduit.
Test de cellules vivantes
Le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ ne nécessite pas de lyse cellulaire. Les cellules peuvent être incubées pendant 24 heures maximum en présence du produit de viabilité cellulaire PrestoBlue™. Il vous suffit de supprimer le réactif des cellules et de le remplacer par le milieu de croissance pour stimuler la prolifération.
Spécification
Bactéries, cellules eucaryotes, cellules fongiques | |
10 X | |
Réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue | |
Test de viabilité | |
Réactif | |
590 à 615 nm | |
Liquide | |
10 min à 2 heures | |
100 mL | |
Compatible avec le haut débit |
Bleu | |
Conserver à 4°C à l’abri de la lumière. | |
Colorimétrique, fluorescence | |
Lecteur de microplaques, Spectrophotomètre, Lecteur HTS | |
Résazurine | |
535 à 560 nm | |
Plaque à 96 puits, cuvettes, plaque à 384 puits | |
PrestoBlue | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
Sécurité et traitement
- N-Benzylethylenediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N-(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.