Learn More
Invitrogen™ PrestoBlue™ and PrestoBlue™ HS Cell Viability Reagents
Artikelnummer. p-200102300
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 ml
100 mL
Pureté ou qualité:
HS
Étalon
missing translation for 'unitSize'
100mL
25mL
25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12023725
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ A13261
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Monitor cell proliferation and viability with the resazurin-based PrestoBlue and PrestoBlue HS cell viability reagents. These nontoxic and cell permeable reagents quantitatively measure cell viability in as little as 10 minutes using absorbance- or fluorescence-based microplate readers.
PrestoBlue and PrestoBlue HS cell viability reagents are ready-to-use, nontoxic, resazurin-based solutions that function as long term kinetic cell health indicators for fluorescence and absorbance-based microplate assays. These reagents are cell permeable and use the reducing power of living cells to quantitatively measure cell proliferation and viability in as little as 10 minutes. PrestoBlue HS Cell Viability Reagent is an improved version of PrestoBlue reagent, containing highly purified resazurin, which increases sensitivity and reduces background in cell proliferation assays. Add the power of multiplexing with reagents such as the CyQUANT Direct assay to improve your data analysis.
Obtenez des résultats de viabilité cellulaire de haute qualité et économisez du temps instantanément grâce au réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™. PrestoBlue™ est une solution de résazurine perméable aux cellules, qui fonctionne tel un indicateur de viabilité cellulaire en ayant recours à la puissance de réduction des cellules vivantes pour effectuer une mesure quantitative de la prolifération cellulaire. Ajouté aux cellules, le réactif PrestoBlue™ est modifié par l’environnement de réduction de la cellule viable. Il devient alors rouge et hautement fluorescent. Ce changement de couleur peut être détecté à l’aide de mesures de fluorescence ou d’absorbance.
Le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ vous permet :
  • Gagnez du temps avec une étape d’incubation aussi courte que 10 minutes.
  • Obtenir des résultats de haute qualité avec une grande échelle dynamique ;
  • Bénéficier d’un grand confort grâce au format homogène d’ajout et de lecture ;
  • Surveillez les cellules vivantes et effectuez des tests fonctionnels en aval
    Incubations de 10 minutes
    Le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ est le seul réactif de viabilité de cellules vivantes sur le marché capable de fournir des données robustes généralement en aussi peu que 10 minutes après l’ajout du réactif. Tous les autres réactifs de viabilité cellulaire à base de résazurine sur le marché nécessitent une incubation d’une à quatre heures avec le réactif avant d’obtenir des données.
    Résultats de haute qualité
    En fonction du type de cellule et du temps d’incubation, le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ peut détecter quelques 12 cellules par puits dans une plaque de 384 puits. Après dix minutes d’incubation, le réactif PrestoBlue™ peut détecter de manière linéaire des cellules dans jusqu’à 98 puits⁄ de cellules avec une valeur Z’ supérieure à 0,5.
    Format de dosage homogène
    Le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ est un réactif par ajout uniquement. En l’absence de lyse cellulaire ou de solubilisation requis(e) par les autres dosages disponibles sur le marché, le temps de manipulation est réduit.
    Test de cellules vivantes
    Le réactif de viabilité cellulaire PrestoBlue™ ne nécessite pas de lyse cellulaire. Les cellules peuvent être incubées pendant 24 heures maximum en présence du produit de viabilité cellulaire PrestoBlue™. Il vous suffit de supprimer le réactif des cellules et de le remplacer par le milieu de croissance pour stimuler la prolifération.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Type de cellule Bactéries, cellules eucaryotes, cellules fongiques
    Couleur Bleu
    Concentration 10 X
    Contenu et stockage Conserver entre 2 °C et 8 °C et à l’abri de la lumière.
    Méthode de détection Colorimétrique, fluorescence
    À utiliser avec (application) Test de viabilité
    À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques, spectrophotomètre, lecteur HTS, Spectrophotomètre, Lecteur HTS
    Type de produit Réactif
    Type de colorant Résazurine
    Emission 590 à 615 nm
    Excitation Wavelength Range 535 à 560 nm
    Forme Liquide
    Format Plaque de 96 puits, cuvettes, plaque de 384 puits
    Temps d’incubation 10 min à 2 heures
    Gamme de produits PrestoBlue
    Pureté ou qualité Étalon
    Quantité 25 ml
    Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace
    Cadence Compatible avec le haut débit
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt