Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs Y cannelés de qualité optimale
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Les connecteurs en Y cannelés de qualité optimale Ark Plas Products™ sont moulés dans des matériaux vierges traçables pour des applications d’utilisation critique.
Marque: Ark Plas Products™ MDX37-DF0
Description
Les raccords de qualité optimale sont disponibles en nylon blanc, en polypropylène naturel, en polycarbonate transparent et en Kynar (PVDF). Disponibles en deux styles de cannelures :Cannelure standard
- Conçue pour s’adapter à la plupart des types de tubulures souples
- Le diamètre intérieur peut dépasser de 40 % à 50 % la valeur de diamètre interne nominale
- Peut résister jusqu’à 125 psi sans utiliser de pinces de tubulure
- Conçue pour une utilisation avec une tubulure semi-rigide
- Convient le mieux aux applications impliquant une tubulure souple à basse pression
- La tubulure dépasse de 21 % la valeur de diamètre interne nominale.
Spécification
Conforme RoHS, USP classe VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, sans BPA | |
Autoclavable | |
PVDF Kynar | |
-40°C | |
Raccord 3 x 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 x 1/8 po) | |
Naturel |
Connecteur Y cannelé | |
3,2 mm | |
Tube flexible ondulé | |
10/boîte | |
Y | |
130°C |