Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs Y cannelés de qualité optimale
Click to view available options
Taille du port:
Raccord 3 x 3 x 3 mm (1/16 x 1/16 x 1/16 po)
Raccord 3 x 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 x 1/8 po)
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les raccords de qualité optimale sont disponibles en nylon blanc, en polypropylène naturel, en polycarbonate transparent et en Kynar (PVDF). Disponibles en deux styles de cannelures :
Cannelure standard
Cannelure standard
- Conçue pour s’adapter à la plupart des types de tubulures souples
- Le diamètre intérieur peut dépasser de 40 % à 50 % la valeur de diamètre interne nominale
- Peut résister jusqu’à 125 psi sans utiliser de pinces de tubulure
- Conçue pour une utilisation avec une tubulure semi-rigide
- Convient le mieux aux applications impliquant une tubulure souple à basse pression
- La tubulure dépasse de 21 % la valeur de diamètre interne nominale.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme RoHS, USP classe VI, NSF 51, NSF 61, FDA 21 CFR 177.1520/2510/2600, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, sans BPA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6 mm |
| Matériau | PVDF Kynar |
| À utiliser avec | Tube flexible ondulé |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Taille du port | Raccord 3 x 3 x 3 mm (1/16 x 1/16 x 1/16 po) |
| Forme | Y |
| Couleur | Naturel |
| Afficher plus |