Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à agitation Precision™
Obtenez des bains-marie à agitation prenant en charge une variété d’applications sensibles dans les domaines des sciences de la vie et de l’AQ/CQ, du réchauffement de réactifs fragiles à la mise en culture de tissus en passant par le séquençage génétique.
2562.75€ - 3748.65€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inox 304 |
---|---|
Type de contrôleur | Numérique |
Certifications/Conformité | UL, CE |
Gamme de températures | Température ambiante de +5° à 100°C |
Affichage | LCD monochrome |
Code produit | Marque | Modèle | Description | Capacité (métrique) | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Description | Capacité (métrique) | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15365867
|
Thermo Scientific™
TSSWB15 |
Precision SWB 15 | Bain-marie à agitation 15 L | 15 l | Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
2562.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15375867
|
Thermo Scientific™
TSSWB27 |
Precision SWB 27 | Bain-marie à agitation 27 L | 27 l | Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
3748.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15385867
|
Thermo Scientific™
TSSWB15S |
Précision SWB 15S | Bain-marie à agitation et à faible profondeur de15 L | 15 l | Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
2582.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15395867
|
Thermo Scientific™
TSDUB15 |
DUB de précision 15 | Bain-marie à agitation Dubnoff de15 L | 15 l | Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
3507.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les bains-marie à agitation Thermo Scientific™ Precision™ prennent en charge une variété d’applications sensibles dans les domaines des sciences de la vie et de l’AQ/CQ, du réchauffement de réactifs fragiles à la mise en culture de tissus en passant par le séquençage génétique. Nettoyez et entretenez facilement votre bain avec un nouvel intérieur sans bobine. Le bain-marie à agitation peu profond Precision dispose d’un plateau amovible qui permet une utilisation avec des récipients d’échantillons plus petits. Les bains-marie à agitation Precision Dubnoff sont conçus spécifiquement pour des applications qui exigent que vos échantillons soient incubés dans une atmosphère contrôlée.
- Nettoyage et entretien faciles du bain-marie grâce à une conception sans bobine
- Optimisation de la planification grâce à des minuteurs de démarrage et d’arrêt automatiques
- Permettent d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection en cas de niveau de liquide insuffisant
- Enregistrement pratique des réglages fréquemment utilisés grâce à quatre préréglages de température et de vitesse d’agitation
- Protégent votre travail grâce à des alarmes sonores
- Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- Compatibles avec du matériel de laboratoire plus haut grâce au nouveau couvercle à charnière et une plus grande hauteur
- Dotés d’un moteur d’agitateur de nouvelle génération
Spécification
Acier inox 304 | |
UL, CE | |
LCD monochrome | |
4 | |
± 0,05°C |
Numérique | |
Température ambiante de +5° à 100°C | |
Acier laminé à froid avec revêtement en poudre époxy | |
± 0,1°C | |
Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |