Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à agitation Precision™
Les bains-marie à agitation prennent en charge une variété d’applications sensibles dans les domaines des sciences de la vie et de l’AQ/CQ, du réchauffement de réactifs fragiles à la mise en culture de tissus en passant par le séquençage génétique.
Marque: Thermo Scientific™ TSSWB27
3060.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bains-marie à agitation Thermo Scientific™ Precision™ prennent en charge une variété d’applications sensibles dans les domaines des sciences de la vie et de l’AQ/CQ, du réchauffement de réactifs fragiles à la mise en culture de tissus en passant par le séquençage génétique. Nettoyez et entretenez facilement votre bain avec un nouvel intérieur sans bobine. Le bain-marie à agitation peu profond Precision dispose d’un plateau amovible qui permet une utilisation avec des récipients d’échantillons plus petits. Les bains-marie à agitation Precision Dubnoff sont conçus spécifiquement pour des applications qui exigent que vos échantillons soient incubés dans une atmosphère contrôlée.
- Conception sans bobine pour un nettoyage et un entretien faciles du bain
- Optimisation de la planification grâce à des minuteurs de démarrage et d’arrêt automatique
- Permettent d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection en cas de niveau de liquide insuffisant
- Enregistrement pratique des réglages fréquemment utilisés grâce à quatre préréglages de température et de vitesse d’agitation
- Aide à protéger votre travail grâce à des alarmes sonores
- Fonctionnement et surveillance faciles grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- Compatibles avec du matériel de laboratoire plus haut grâce au nouveau couvercle à charnière et une plus grande hauteur
- Doté d’un moteur d’agitateur de nouvelle génération
Spécification
Acier inox 304 | |
Bain-marie à agitation 27 L | |
UL, CE | |
LCD monochrome | |
Couvercle à pignon en acier inoxydable, plateau d’agitation et canard en caoutchouc | |
Precision SWB 27 | |
4 | |
± 0,05°C | |
Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
Numérique | |
27 l | |
Température ambiante de +5° à 100°C | |
1500 w | |
Acier laminé à froid avec revêtement en poudre époxy | |
N5-20. (Requires a 20A receptacle.) | |
± 0,1°C | |
15,5 x 36,9 x 9,8 po (394 x 938 x 249 mm) | |
11,2-13,1 / 5,4-6,3 (120/230 V) |