Learn More
PRDM10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | PRDM10 |
---|---|
Concentration | 0.24 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802465
|
Proteintech
23827-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16892455
|
Proteintech
23827-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GPIP137 may regulate the transport and translation of mRNAs of proteins involved in synaptic plasticity in neurons and cell proliferation and migration in multiple cell types. It is expressed in the cytoplasm.Spécification
PRDM10 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q3UTQ7, Q9NQV6 | |
382066, 56980 | |
PRDM10 Fusion Protein Ag20605 | |
Primary | |
-20°C | |
PRDM10 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1231, PFM7, PR domain containing 10, PRDM10, TRIS, Tristanin | |
Prdm10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |