Learn More
Oxyde de praséodyme (III, IV), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
72.20€ - 209.00€
Identifiants chimiques
CAS 12037-29-5
Formule moléculaire O11Pr6
Poids moléculaire (g/mol) 1021.44
Numéro MDL MFCD00011178
Clé InChI HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11323348
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036276.09
10 g
72.20€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11313348
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036276.18
50 g
209.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Praseodymium(III, IV) oxide is used in pigment in glass, optic and ceramic industries. Praseodymium-doped glass, called didymium glass is used in welding, blacksmithing, and glass-blowing goggles due to its blocking property of infrared radiation. It is employed in the solid state synthesis of praseodymium molybdenum oxide, which is used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12037-29-5
1021.44
HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
O11Pr6
MFCD00011178
hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide
Spécification
Praseodymium(III, IV) oxide
12037-29-5
(REO)
MFCD00011178
HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide
1021.43
2500°C
Grumeau fritté
O11Pr6
Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
1021.44
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319-H335
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-857-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante