Learn More
Oxyde de praséodyme (III, IV), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Praseodymium(III, IV) oxide is used in pigment in glass, optic and ceramic industries. Praseodymium-doped glass, called didymium glass is used in welding, blacksmithing, and glass-blowing goggles due to its blocking property of infrared radiation. It is employed in the solid state synthesis of praseodymium molybdenum oxide, which is used as a semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Praseodymium(III, IV) oxide |
| Point de fusion | 2500°C |
| Forme physique | Grumeau fritté |
| Quantité | 10 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids. |
| Poids de la formule | 1021.43 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
Sécurité et traitement
- Praseodymium(III, IV) oxide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Praseodymium(III, IV) oxide