Learn More
Iodure de praséodyme(III), ultra sec, + 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
132.00€ - 451.00€
Identifiants chimiques
CAS 13813-23-5
Formule moléculaire I3Pr
Poids moléculaire (g/mol) 521.621
Numéro MDL MFCD00049513
Clé InChI PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
Synonyme praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
CID PubChem 83744
Nom IUPAC triiodopraséodyme
SMILES I[Pr](I)I
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11318168
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039385.03
1 g
132.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11328168
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
039385.06
5 g
451.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
13813-23-5
521.621
PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
83744
I[Pr](I)I
I3Pr
MFCD00049513
praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
triiodopraséodyme
Spécification
Praseodymium(III) iodide
Ultra dry
Cristaux / Aiguilles
I3Pr
MFCD00049513
Soluble in water.
I[Pr](I)I
521.621
521.62
Ampoule
737°C
13813-23-5
(REO)
PrI3
praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
triiodopraséodyme
83744
≥99.9%
Hygroscopic; Light sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H334-H317
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P272-P280g-P285-P302+P352-P304+P341-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 237-466-1
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante