Learn More
Iodure de praséodyme(III), ultra sec, + 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Praseodymium(III) iodide |
Point de fusion | 737°C |
Note relative au nom | Ultra dry |
Forme physique | Cristaux / Aiguilles |
Quantité | 1 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Formule linéaire | PrI3 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 521.62 |
Pourcentage de pureté | ≥99.9% |