Learn More
chlorure de praséodyme(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
78.90€ - 267.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19423-77-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Pr |
Poids moléculaire (g/mol) | 247.26 |
Numéro MDL | MFCD00149828 |
Clé InChI | LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | praseodymium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11316298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011237.14 |
25 g |
78.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011237.22 |
100 g |
267.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aqueous solutions of praseodymium(III) chloride can be used to prepare insoluble praseodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19423-77-9 | |
247.26 | |
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3] |
Cl3Pr | |
MFCD00149828 | |
praseodymium(3+) trichloride |
Spécification
Praseodymium(III) chloride hydrate | |
19423-77-9 | |
(REO) | |
MFCD00149828 | |
Soluble in water and alcohol | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3] | |
247.26 | |
99.9% | |
Odorless |
115°C | |
Agrégats cristallins | |
Cl3Pr | |
14,7712 | |
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K | |
praseodymium(3+) trichloride | |
247.27 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-794-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TU0175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only