Learn More
chlorure de praséodyme(III) hydraté, REacton™, 99,9 % (OTR), Thermo Scientific Chemicals
Description
Aqueous solutions of praseodymium(III) chloride can be used to prepare insoluble praseodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Praseodymium(III) chloride hydrate |
Point de fusion | 115°C |
Forme physique | Agrégats cristallins |
Quantité | 100 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Merck Index | 14,7712 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol |
Poids de la formule | 247.27 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Qualité | Reacton™ |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N15I015 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 011237.14,011237.22 |
A04T012 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 011237.14,011237.22 |
K27L08 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 011237.14,011237.22 |
F26L24 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 011237.14,011237.22 |
61200825 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 011237.14,011237.22 |