Learn More
Nitrate de bismuth(III) pentahydraté, 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10522601
Nitrate de bismuth(III) pentahydraté, 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10522601
50 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10522601
Marque: Thermo Scientific Acros 194590500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Praseodymium(III) nitrate pentahydrate
CAS 14483-17-1
Couleur Vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule moléculaire N3O9Pr·5H2O
Formule linéaire Pr(NO3)3·5H2O
Numéro MDL MFCD00149825
Poids moléculaire (g/mol) 417
Poids de la formule 417
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461326 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2024 Catalog Number194590500
Numéro de lotA0458476 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog Number194590500
Numéro de lotA0401822 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number194590500
Numéro de lotA0409978 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number194590500
Numéro de lotA0447634 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2022 Catalog Number194590500
compliance-icons
Product Identifier
  • Praseodymium(III)-nitrate pentahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nitrate de bismuth(III) pentahydraté, 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals >