Learn More
Bohlender™ Joint à vis HT en PPS BOLA™
Utilisez ces raccords à vis pour connecter les équipements et les accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal. Les raccords à vis HT en PPS Bohlender™ BOLA™ sont parfaits pour fixer les sondes, les thermomètres, les tubes plongeurs ou les câbles dans les cuves de réaction.
26.61€ - 309.52€
Spécification
Type de produit | Joint à vis HT |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux spécifications de la FDA |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
Quantité d’emballage | 1 unité |
Couleur | Noir |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10649411
|
Bohlender™
D630-74 |
Pour les tubulures de 10 mm de dia. ext. | GL 25 |
56.77€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10207221
|
Bohlender™
D628-34 |
Pour tubulures de 2 mm de dia. ext. | GL 14 |
32.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10649221
|
Bohlender™
D629-34 |
Pour tubulures de 3 mm de dia. ext. | GL 18 |
26.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10318951
|
Bohlender™
D628-66 |
Pour tubulures de 4 mm de dia. ext. | GL 14 |
27.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10609031
|
Bohlender™
D629-46 |
Pour tubulures de 4 mm de dia. ext. | GL 18 |
29.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10421882
|
Bohlender™
D628-74 |
Pour tubulure de 6 mm de D.E. | GL 14 |
61.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10329141
|
Bohlender™
D630-54 |
Pour tubulures de 6 mm de dia. ext. | GL 25 |
37.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10145501
|
Bohlender™
D629-62 |
Pour tubulure de 8 mm de D.E. | GL 18 |
89.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10287161
|
Bohlender™
D631-46 |
Pour tubulures de 8 mm de dia. ext. | GL 32 |
117.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10787872
|
Bohlender™
D630-62 |
Pour tubulure de 8 mm de D.E. | GL 25 |
116.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10339281
|
Bohlender™
D632-32 |
Pour tubulures de 8 mm de dia. ext. | GL 45 |
147.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10003541
|
Bohlender™
D630-80 |
Pour tubulure de 12 mm de D.E. | GL 25 |
133.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10756172
|
Bohlender™
D631-60 |
Pour tubulure de 12 mm de D.E. | GL 32 |
309.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bouchon à vis en PPS noir
- Pièces internes : Bague en V en PPS, joint torique en FKM, bague conique et bague d’étanchéité en PTFE
- Pour les diamètres de tubulure de moins de 3 mm (non exposées au milieu)
- Bonne résistance chimique
- Le milieu est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Joint à vis HT | |
-50°C | |
Noir | |
250°C |
Conforme aux spécifications de la FDA | |
1 unité | |
10 bar |