Learn More
Bohlender™ Joint à vis HT en PPS BOLA™
Utilisez ces raccords à vis pour connecter les équipements et les accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal. Les raccords à vis HT en PPS Bohlender™ BOLA™ sont parfaits pour fixer les sondes, les thermomètres, les tubes plongeurs ou les câbles dans les cuves de réaction.
Marque:  Bohlender™ D630-80
Code produit. 10003541
  • 145.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bouchon à vis en PPS noir
  • Pièces internes : Bague en V en PPS, joint torique en FKM, bague conique et bague d’étanchéité en PTFE
  • Pour les diamètres de tubulure de moins de 3 mm (non exposées au milieu)
  • Bonne résistance chimique
  • Le milieu est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Spécification
Conforme aux spécifications de la FDA
PTFE
-50°C
GL 25
10 bar
Joint à vis HT
Pour tubulure de 12 mm de D.E.
1 unité
Noir
250°C