Learn More
Hirschmann™ Entonnoirs à poudre en PP
Idéal pour une utilisation avec des poudres et autres grosses particules
Marque: Hirschmann™ 7760102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
Spécification
80mm | |
75 mm | |
10 / boîte |
PP | |
25mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Entonnoirs à poudre en PP > Diamètre supérieur : 80mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu