Learn More
Hirschmann™ Entonnoirs à poudre en PP
Idéal pour une utilisation avec des poudres et autres grosses particules
Marque:  Hirschmann™ 7760104
Code produit. 10601092
  • 52.80€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transparent
Spécification
Spécification
120mm
110 mm
10 / boîte
PP
20mm
Nom du produit
Hirschmann™ Entonnoirs à poudre en PP > Diamètre supérieur : 120mm