missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SP Bel-Art™ Poxygrid Test Tube Rack
Chemical and corrosion-resistant steel wire racks are coated with heat-cured epoxy. Orange racks can be used for biohazard warning, yellow for radioactive warning
106.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Nb par paquet | 1 de chaque |
Hauteur (métrique) | 10,2 cm |
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17715834
|
SP Bel-Art™
F18784-0001 |
48 |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Epoxy coatings are unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
- Will withstand a temperature range of -223°C (-369°F) to 121°C (250°F); autoclavable
- All racks have square holes, three decks, a slotted grid bottom and reinforced edges
Spécification
Bleu | |
1 de chaque | |
10,2 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit