Learn More
SP Bel-Art™ Poxygrid Test Tube Rack
Chemical and corrosion-resistant steel wire racks are coated with heat-cured epoxy. Orange racks can be used for biohazard warning, yellow for radioactive warning
Marque:  SP Bel-Art™ F18784-0001
Code produit. 17715834
  • 106.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
  • Résiste à une plage de températures de -223°C (-369°F) à 121°C (250°F) ; autoclavable
  • Tous les racks sont dotés de trous carrés, de trois plateaux, d’un fond grillagé fendu et de bords renforcés
Spécification
Spécification
6 x 8 rangées
48
36,5 x 30,4 x 10,2 cm
Bleu
1 de chaque
10,2 cm