Learn More
Cytiva Adaptateurs pour bloc d’alimentation
Connexion de fils de 4 mm ou 2 mm aux prises de sortie de 2 mm ou 4 mm, respectivement
Marque:  Cytiva 18-1129-59
77.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10076284
  • 84.46€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Permet de connecter des fils de 4 mm ou 2 mm à des prises de sortie de 2 mm ou de 4 mm
  • Approuvé pour une prise de terre relative de 500 V
  • Ajoute les munitions suivantes
  • Utiliser le kit d’adaptateurs 4 mm M/2 mm F pour la connexion des câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 4 mm aux jacks de sortie haute tension 2 mm
  • Utiliser le kit d’adaptateurs 2 mm M/4 mm F pour la connexion des câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 2 mm aux jacks de sortie sous gaine 4 mm
  • Adaptateurs mâles 2 mm/femelles 4 mm : Connexion des câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 2 mm aux jacks de sortie sous gaine 4 mm
  • Adaptateurs mâles 4 mm/femelles 2 mm : Connecte les câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 4 mm aux jacks de sortie haute-tension 2 mm
La sortie de l’alimentation ne doit pas dépasser ±500 V par rapport à la prise de terre. Cela signifie un réglage maximum de 1000 V au cas où les sorties de l’alimentation sont symétriques par rapport à la prise de terre et un réglage maximum de 500 V au cas où l’alimentation a des sorties connectées à la prise de terre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le produit répond aux directives et normes applicables lorsqu’il est utilisé dans les conditions spécifiées dans le manuel d’utilisation. Le produit doit également être utilisé dans l’état dans lequel il a été livré par Cytiva et être connecté uniquement à du matériel Cytiva marqué CE.
Connexion des câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 4 mm aux jacks de sortie haute tension 2 mm
Jeu d’adaptateurs