Learn More
Cytiva Adaptateurs pour bloc d’alimentation
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Connexion des câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 4 mm aux jacks de sortie haute tension 2 mm
Câbles HT 2 mm
Type:
Jeu d’adaptateurs
Kit d’adaptateurs 4 mm M / 2 mm F
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Permet de connecter des fils de 4 mm ou 2 mm à des prises de sortie de 2 mm ou de 4 mm
- Approuvé pour une prise de terre relative de 500 V
- Ajoute les munitions suivantes
- Utiliser le kit d’adaptateurs 4 mm M/2 mm F pour la connexion des câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 4 mm aux jacks de sortie haute tension 2 mm
- Utiliser le kit d’adaptateurs 2 mm M/4 mm F pour la connexion des câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 2 mm aux jacks de sortie sous gaine 4 mm
- Adaptateurs mâles 2 mm/femelles 4 mm : Connexion des câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 2 mm aux jacks de sortie sous gaine 4 mm
- Adaptateurs mâles 4 mm/femelles 2 mm : Connecte les câbles de l’instrument avec prise mâle sous gaine 4 mm aux jacks de sortie haute-tension 2 mm
La sortie de l’alimentation ne doit pas dépasser ±500 V par rapport à la prise de terre. Cela signifie un réglage maximum de 1000 V au cas où les sorties de l’alimentation sont symétriques par rapport à la prise de terre et un réglage maximum de 500 V au cas où l’alimentation a des sorties connectées à la prise de terre.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Le produit répond aux directives et normes applicables lorsqu’il est utilisé dans les conditions spécifiées dans le manuel d’utilisation. Le produit doit également être utilisé dans l’état dans lequel il a été livré par Cytiva et être connecté uniquement à du matériel Cytiva marqué CE. |
| À utiliser avec (équipement) | Câbles HT 2 mm |
| Type | Kit d’adaptateurs 4 mm M / 2 mm F |