Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, regular size
Transférez les protéines rapidement et efficacement avec ces empilements de transferts ultraperformants prêts à l’emploi pour le Power Blotter Invitrogen.
Marque: Invitrogen™ PB3310
103.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les empilements de transfert Invitrogen Power Blotter Select sont utilisés pour transférer des protéines à l’aide du système Invitrogen Power Blotter. Les empilements jetables pré-assemblées sont équipés d’une membrane de transfert de nitrate de cellulose intégrée pour effectuer un transfert à sec des protéines à partir de gels de polyacrylamide. Chaque empilement de transfert Power Blotter Select contient du papier filtre, une membrane et les tampons de cathode et d’anode appropriés incorporés dans une matrice de gel solide pour permettre un transfert rapide et fiable des protéines.
Membrane en nitrate de cellulose :
- Porosité 0,2 µm
- Constitué à 100 % de nitrate de cellulose pur afin d’assurer un transfert de haute qualité.
- Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, la chimiluminescence ou la fluorescence.
- Les protéines se lient sous forme d’interactions hydrophobes et électrostatiques.
- La capacité de la liaison protéinique est de 209 µg/cm2.
Transfert rapide, efficace et uniforme :
- Le stack de transfert prêt à l’emploi prend peu de temps à installer
- Transferts de protéines en seulement 7 minutes
- Empilements fabriqués avec des membranes de haute qualité pour une efficacité de liaison élevée, un transfert uniforme et une sensibilité de détection élevée
Reproductibilité accrue :
- Les empilements préassemblés offrent des performances constantes
Spécification
13 cm | |
10 stacks | |
Nitrocellulose | |
10 stacks de transfert de taille standard (13 cm x 8,3 cm) | |
Standard, 13 cm x 8,3 cm | |
10 transferts |
8,3 cm | |
Pile de transfert | |
0,2 μm | |
Température ambiante | |
Power Blotter |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
RNR070125-01 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | PB3310 |
RNR140125-01 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | PB3310 |
RNR051224-01 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | PB3310 |
RNR241224-01 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | PB3310 |
RNR040422-01 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | PB3310 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30