Learn More
Heidolph Instruments Flacon en poudre
For use with rotary evaporators
Marque: Heidolph Instruments 514-74200-00
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.26000kg
Descripción
Les flacons de poudre sont fournis avec une taille de joint NS 29/32 standard ; ils sont également disponibles avec les joints rodés NS 24/29.Especificaciones
Verre borosilicaté | |
Flacon d’évaporation | |
1000 mL | |
115/230 VCA |