Learn More
Heidolph Instruments Flacon en poudre
For use with rotary evaporators
213.00€ - 236.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type | Flacon d’évaporation |
Tension | 115/230 VCA |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10035971
|
Heidolph Instruments
514-74200-00 |
1000 mL |
236.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10249701
|
Heidolph Instruments
514-73200-00 |
500 mL |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Powder flasks come with a standard NS 29/32 joint size but are also available with NS 24/29 ground joints.Spécification
Verre borosilicaté | |
Flacon d’évaporation | |
115/230 VCA |