Learn More
Memmert™ Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec prise conforme à la norme Namur Ne 28 Pour message d’erreur combiné, pour Ich750
Marque:  Memmert™ ICH750H6
Code produit. 16376757
Includes: Prise 3 broches
Description
Description
Contact sans potentiel 24 V - 1A pour report des signaux d'alarme
Spécification
Spécification
Modèles VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108
Contact sans potentiel
24 V
2 A
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec prise conforme à la norme Namur Ne 28 Pour message d’erreur combiné, pour Ich750 >