Learn More
Invitrogen™ Kit de clonage PCR Zero Blunt™ TOPO™, avec cellules E. coli TOP10 chimiquement compétentes One Shot™
Fournit une stratégie de clonage très efficace, en 5 minutes et en une étape, (clonage TOPO) pour l’insertion directe de produits de PCR à extrémités franches, amplifiés avec des polymérases thermostables à activité corrective, dans un vecteur plasmidique.
Marque:  Invitrogen™ K280040
1203.84 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10584033
  • 1584.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Vecteur pCR™Blunt II-TOPO™ linéarisé et topoisomérase I-activé ; solution saline ; dNTP ; modèle de contrôle ; amorces M13 avant et arrière ; eau stérile ; milieu One Shot™ chimiquement compétent ou E. coli Electrocomp™ ; milieu S.O.C. ; plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
Description
Description
  • Chaque kit contient le vecteur Zero Blunt™ TOPO™ qui possède le gène ccdB comme sélecteur positif, autorisant seulement la croissance des vecteurs plasmide avec recombinants.
  • Disponible avec une variété de cellules compétentes, ou sans cellules compétentes
  • Rapide et facile — passez de la PCR aux clones en seulement 3 étapes, dont une réaction de clonage de 5 minutes
  • Efficace — obtenez jusqu’à 95 % de clones avec le bon insert
  • Éprouvé — offrent des performances fiables depuis plus d’une décennie avec plus de 20 000 citations
  • Simple — aucune ligase, procédure post-PCR ou amorce PCR contenant des séquences spécifiques n’est requise
  • Précision — pour une utilisation avec des polymérases d’ADN haute fidélité, pas besoin de dépassement A sur le produit PCR
  • Le vecteur pCR™ Blunt II-TOPO™ permet de cloner les produits de PCR à extrémités franches et générés par les polymérases thermostables à activité corrective comme l’ADN polymérase Platinum™ Pfx.
  • Il permet de sélectionner directement les recombinants grâce à la rupture du gène E. coli, ccdB létal. Le vecteur contient le gène ccdB fusionné à l’extrémité carboxylique du fragment LacZα. La ligature d’un produit de PCR à extrémités franches perturbe l’expression du gène de fusion LacZα-ccdB, permettant seulement la croissance des recombinants positifs après transformation. Les cellules contenant des vecteurs non recombinants sont éliminées durant l’étalement. Le screening bleu ou blanc n’est donc pas nécessaire.
  • Grâce à la technologie de clonage TOPO™, il n’est pas nécessaire d’utiliser des amorces PCR contenant des séquences spécifiques ou des procédures post-PCR, de préparer les vecteurs ni d’effectuer d’autres étapes de manipulation longues d’ADN. Il suffit d’ajouter votre réaction PCR directement dans le vecteur chargé en topoisomérase, d’incuber pendant 5 minutes et de transformer les cellules compétentes E. coli.
  • Les kits de clonage par PCR Zero Blunt™ TOPO™, pour l’insertion directe des produits de PCR à extrémités franches dans un vecteur de plasmide, peut s’acheter avec une variété de cellules compétentes qui offrent différents avantages
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TOP10
Blunt TOPO™
Kit
Kits de clonage PCR
50 réactions
Chimiquement compétent
Boîte 1 :
•Vecteur PCR™ Blunt II-TOPO™ linéarisé et activé par topoisomérase I
• Solution saline
• dNTP
• Modèle de contrôle
• Amorces directes et inverses M13
• Eau stérile
Stockez entre -5 et -30°C.
Tous les réactifs sont stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés.
Boîte 2 :
• Cellules d’E. coli chimiquement compétentes One Shot™ ou Electrocomp™
• Milieu S.O.C.
• Plasmide de contrôle pUC19 superenroulé
Stockez entre -68 et -85°C.
One Shot™
SP6
Vecteurs de clonage d’ADN Blunt
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de clonage PCR Zero Blunt™ TOPO™, avec cellules E. coli TOP10 chimiquement compétentes One Shot™ > 50 réactions