Learn More
Memmert™ Contact sans potentiel (24 V / 2 A) avec prise conforme à la norme NAMUR NE 28 pour la génération de signaux pour UF1060plus
Contact sans potentiel pour la génération de signaux, contrôlé par segment de programme, pour activer les fonctions sélectionnables.
Marque: Memmert™ UF1060plusH72
Description
- Accessoires
- Pour la génération de signaux
- Pour activer les fonctions sélectionnables (par ex. activation de signaux sonores et visuels, moteurs d’échappement, ventilateurs, agitateurs, etc.)
- Uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY
- Volume 2 contacts sur les appareils monophasés
- Volume 4 contacts sur les appareils triphasés
Spécification
Étuve UF1060plus | |
Prise conforme à la norme NAMUR NE 28 | |
2 A |
Contact sans potentiel | |
24 V |