Learn More
Memmert™ Contact sans potentiel (24 V / 2 A) avec prise conforme à la norme NAMUR NE 28 pour message d’erreur combiné pour UN750plus
Contact sans potentiel pour message d’erreur de combinaison (par ex. défaillance d’alimentation, défaillance de capteur, fusible).
Marque: Memmert™ UN750plusH6
Description
- Accessoires
- Pour message d’erreur combiné
Spécification
Étuve UN750plus | |
Prise conforme à la norme NAMUR NE 28 | |
2 A |
Contact sans potentiel | |
24 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté