Learn More
Vinyltrifluoroborate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11374855
Vinyltrifluoroborate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374855
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11374855
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17970.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13682-77-4
Formule moléculaire C2H3BF3K
Poids moléculaire (g/mol) 133.95
Numéro MDL MFCD02093335
Clé InChI ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23679353
Nom IUPAC potassium ; éthényl (trifluoro) boranuide
SMILES [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium vinyltrifluoroborate
Point de fusion 230°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 7777570
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 133.95
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10237708 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numéro de lot10243314 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2022 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numéro de lot10189530 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numéro de lot10116653 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numéro de lot5005A19W Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium vinyltrifluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium vinyltrifluoroborate
Nom du produit
Vinyltrifluoroborate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >