Learn More
Vinyltrifluoroborate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11364855
Vinyltrifluoroborate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364855
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11364855
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17970.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13682-77-4
Formule moléculaire C2H3BF3K
Poids moléculaire (g/mol) 133.95
Numéro MDL MFCD02093335
Clé InChI ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23679353
Nom IUPAC potassium ; éthényl (trifluoro) boranuide
SMILES [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium vinyltrifluoroborate
Point de fusion 230°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 7777570
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 133.95
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10237708 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numéro de lot10243314 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2022 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numéro de lot10189530 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numéro de lot10116653 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Numéro de lot5005A19W Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL17970.03,L17970.06
Nom du produit
Vinyltrifluoroborate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >