Learn More
Tétrafluoroborate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.40€ - 371.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14075-53-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BF4K |
Poids moléculaire (g/mol) | 125.90 |
Numéro MDL | MFCD00011395 |
Clé InChI | AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride |
CID PubChem | 518872 |
Nom IUPAC | potassium tetrafluoroboranuide |
SMILES | [K+].F[B-](F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11417477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15605.30 |
250 g |
33.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15605.0B |
1000 g |
94.70€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11427477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15605.0I |
5000 g |
371.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium tetrafluoroborate is used as an active filler in the preparation of resin-bonded abrasives. It is also used for extraction, refining and processing of metals in the chemical industry. It finds application as additive in alloying industry and welding agent. Further, it is used in the production of fluxing agents for brazing and soldering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tétrafluoroborate de potassium sert de matériau de remplissage actif dans la préparation d’abrasifs liés à la résine. Il est également utilisé pour l’extraction, le raffinage et le traitement des métaux dans l’industrie chimique. Il est utilisé comme additif dans l’industrie de l’alliage et comme agent de soudage. De plus, il est utilisé dans la production de fondants pour le brasage et la soudure.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau et l’alcool éthylique chaud. Insoluble dans l’alcool éthylique froid.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
14075-53-7 | |
125.90 | |
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N | |
518872 | |
[K+].F[B-](F)(F)F |
BF4K | |
MFCD00011395 | |
potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride | |
potassium tetrafluoroboranuide |
Spécification
(decomposition) | |
529°C | |
BF4K | |
MFCD00011395 | |
potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride | |
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N | |
potassium tetrafluoroboranuide | |
518872 | |
98% | |
Hygroscopic |
Potassium tetrafluoroborate | |
14075-53-7 | |
KBF4 | |
14,7686 | |
Slightly soluble in water and hot ethyl alcohol. Insoluble in cold ethyl alcohol. | |
[K+].F[B-](F)(F)F | |
125.90 | |
125.91 | |
1.3245 | |
2.5 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'einecsNumber' : 237-928-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ED2800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only