Learn More
Tétrafluoroborate de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium tetrafluoroborate is used as an active filler in the preparation of resin-bonded abrasives. It is also used for extraction, refining and processing of metals in the chemical industry. It finds application as additive in alloying industry and welding agent. Further, it is used in the production of fluxing agents for brazing and soldering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le tétrafluoroborate de potassium sert de matériau de remplissage actif dans la préparation d’abrasifs liés à la résine. Il est également utilisé pour l’extraction, le raffinage et le traitement des métaux dans l’industrie chimique. Il est utilisé comme additif dans l’industrie de l’alliage et comme agent de soudage. De plus, il est utilisé dans la production de fondants pour le brasage et la soudure.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau et l’alcool éthylique chaud. Insoluble dans l’alcool éthylique froid.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | (decomposition) |
| Nom chimique ou matériau | Potassium tetrafluoroborate |
| Point de fusion | 529°C |
| Quantité | 5000 g |
| Formule linéaire | KBF4 |
| Merck Index | 14,7686 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water and hot ethyl alcohol. Insoluble in cold ethyl alcohol. |
| Poids de la formule | 125.91 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Indice de réfraction | 1.3245 |
| Afficher plus |