Learn More
Tétrachloroaurate(III) de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
161.00€ - 717.00€
Identifiants chimiques
CAS 13682-61-6
Formule moléculaire AuCl4K
Poids moléculaire (g/mol) 377.88
Numéro MDL MFCD00043088
Clé InChI JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
CID PubChem 11337898
ChEBI CHEBI:51564
Nom IUPAC potassium ; tétrachloro-or(1-)
SMILES Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10677831
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
316120010
1 g Flacon en verre
161.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10628794
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
316120050
5 g Flacon en verre
717.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13682-61-6
377.88
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
11337898
potassium ; tétrachloro-or(1-)
AuCl4K
MFCD00043088
potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
CHEBI:51564
Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Spécification
Potassium tetrachloroaurate(III)
13682-61-6
Poudre cristalline
AuCl4K
MFCD00043088
potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
potassium ; tétrachloro-or(1-)
11337898
377.88
>300.0°C
Jaune à orange
97.5% min
KAuCl4
15, 7800
Solubility in water: soluble
Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
377.88
CHEBI:51564
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-190-1
Identifiant produit
  • Potassium tetrachloroaurate(III)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.