Learn More
Tétrachloroaurate(III) de potassium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677831
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13682-61-6
Formule moléculaire AuCl4K
Poids moléculaire (g/mol) 377.88
Numéro MDL MFCD00043088
Clé InChI JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Synonyme potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
CID PubChem 11337898
ChEBI CHEBI:51564
Nom IUPAC potassium ; tétrachloro-or(1-)
SMILES Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Potassium tetrachloroaurate(III)
Point de fusion >300.0°C
Couleur Jaune à orange
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Formule linéaire KAuCl4
Merck Index 15, 7800
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 377.88
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetrachloroaurate(III)
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.