Learn More
Tert-butoxide de potassium, pur, solution 1M dans du THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
203.01€ - 2197.94€
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium tert-butoxide
CAS 865-47-4, 109-99-9
Couleur Incolore à jaune-orangé
Forme physique Solution
Formule linéaire (CH3)3COK
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10527003
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
371221000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
203.01€
100mL
10436583
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
371220010
1 L Flacon en verre AcroSeal™
1130.63€
1L
11975851
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
371220025
2.5 L Flacon en verre AcroSeal™
2197.94€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Potassium tert-butoxide
Incolore à jaune-orangé
(CH3)3COK
−19°C
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
potassium ; 2-méthylpropan-2-olate
112.21
0.95 to 1.10M
0.9020g/mL
865-47-4, 109-99-9
Solution
01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
CC(C)(C)[O-].[K+]
23665647
Pures
0.902
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut former des peroxydes explosifs.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Susceptible de provoquer le cancer.
Réagit violemment au contact de l’eau<.br/
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-740-3
Product Identifier
  • Potassium tert-butoxide, 1M solution in tetrahydrofuran
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
SDS
Documents
Documents
Certificates