Learn More
Tert-butoxide de potassium, pur, solution 1M dans du THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 371220010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 865-47-4 Poids : 0.90200kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : I
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Potassium tert-butoxide | |
Incolore à jaune-orangé | |
1 L | |
(CH3)3COK | |
−19°C | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
potassium ; 2-méthylpropan-2-olate | |
23665647 | |
Pures | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
0.9020g/mL |
865-47-4,109-99-9 | |
Solution | |
C4H9KO | |
01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289 | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
CC(C)(C)[O-].[K+] | |
112.21 | |
112.21 | |
0.95 to 1.10M | |
0.902 |
Sécurité et traitement
- Potassium tert-butoxide, 1M solution in tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.