Learn More
Pyrosulfate de potassium, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
84.62€ - 309.54€
Identifiants chimiques
CAS 7790-62-7
Formule moléculaire K2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 254.31
Clé InChI KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
CID PubChem 62681
Nom IUPAC Dipotassium ; sulfate de sulfonato
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10022640
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
207915000
500 g Flacon en plastique
84.62€
500g
11914251
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
207910025
2.5 kg Flacon en plastique
309.54€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Identifiants chimiques
7790-62-7
254.31
potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
Dipotassium ; sulfate de sulfonato
K2O7S2
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
62681
[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Potassium pyrosulfate
7790-62-7
Poudre cristalline fine
K2O7S2
15,7784
Solubility in water: may decompose
[O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
254.31
254.31
Analytique
2.5100g/mL
325.0°C
Blanc
98%
K2S2O7
potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Dipotassium ; sulfate de sulfonato
62681
98%
2.51
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Corrosif pour les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-216-8
Identifiant produit
  • Potassium pyrosulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.