Learn More
Pyrosulfate de potassium, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10022640
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-62-7
Formule moléculaire K2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 254.31
Clé InChI KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
CID PubChem 62681
Nom IUPAC Dipotassium ; sulfate de sulfonato
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium pyrosulfate
Point de fusion 325.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire K2S2O7
Merck Index 15,7784
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose
Poids de la formule 254.31
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.51
Densité 2.5100g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium pyrosulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.