Learn More
Phosphate de potassium, tribasique, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
30.35€ - 423.11€
Identifiants chimiques
CAS 7778-53-2
Formule moléculaire K3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 212.27
Numéro MDL MFCD00036295
Clé InChI LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
CID PubChem 62657
Nom IUPAC phosphate tripotassique
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10463123
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
387680250
25 g Flacon en plastique
30.35€
25g
10573683
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
387685000
500 g Flacon en plastique
58.09€
500g
10349962
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
387680010
1 kg Flacon en plastique
96.08€
1kg
10379333
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
387680025
2.5 kg Flacon en plastique
192.96€
2.50kg
13498538
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
387680100
10 kg Récipient en plastique
423.11€
10kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7778-53-2
212.27
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
62657
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
K3O4P
MFCD00036295
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
phosphate tripotassique
Spécification
Potassium phosphate, tribasic
Tribasic 97%, Anhydrous
Blanc
97%
K3PO4
15,7781
Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
212.27
212.27
Pures
1340.0°C
7778-53-2
Poudre, granules ou morceaux
K3O4P
MFCD00036295
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
phosphate tripotassique
62657
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-907-1
Identifiant produit
  • Potassium phosphate tribasic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.