Learn More
Phosphate de potassium, tribasique, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10573683 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10573683
Marque: Thermo Scientific Acros 387685000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-53-2
Formule moléculaire K3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 212.27
Numéro MDL MFCD00036295
Clé InChI LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
CID PubChem 62657
Nom IUPAC phosphate tripotassique
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, tribasic
Point de fusion 1340.0°C
Note relative au nom Tribasic 97%, Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre, granules ou morceaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire K3PO4
Merck Index 15,7781
Informations sur la solubilité Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 212.27
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium phosphate tribasic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.