Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, + 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10164880
Phosphate de potassium, monobasique, + 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10164880
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10164880
Marque: Thermo Scientific Acros 205920025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de potassium
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, monobasic
Point de fusion 253.0°C
Couleur Incolore à blanc
pH 4.2 to 4.7 (1% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Informations sur la solubilité Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 136.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 0.4% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464403 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2024 Catalog Number205925000,205920025,205920100
Numéro de lotA0457830 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2023 Catalog Number205925000,205920025,205920100
Numéro de lotA0441958 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/09/2023 Catalog Number205925000,205920025,205920100
Numéro de lotA0453552 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number205925000,205920025,205920100
Numéro de lotA0400868 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number205925000,205920025,205920100
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Nom du produit
Phosphate de potassium, monobasique, + 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >