Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, + 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate, monobasic |
| Point de fusion | 253.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 2.5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | KH2PO4 |
| Merck Index | 15, 7780 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Nom IUPAC | potassium ; dihydrogénophosphate |
| Afficher plus |