Learn More
Nitrate de potassium, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de la pharmacopée eur., BP, USP, FCC, E252, 99,0 à 100,5 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15691170
Nitrate de potassium, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de la pharmacopée eur., BP, USP, FCC, E252, 99,0 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15691170 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Code produit. 15691170
Marque: Honeywell-Fluka 126481KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de Ph Eur, BP, USP, FCC, E252, 99,0 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitrasAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
Nom IUPAC potassium ; nitrate
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Nitrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Numéro UN 1486
Poids de la formule 101.1g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5%
Qualité puriss.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotL295A Type de certificatCertificat d’analyse Date29/03/2023 Catalog Number12648-2.5KG,12648-25KG,12648-6X1KG,12648-1KG
Numéro de lotA0394708 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number126480025,12648-1KG,12648-25KG,126480010,12648-6X1KG,12648-2.5KG,126480250,126485000,12648010
Numéro de lotA0380899 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number126480025,12648-1KG,12648-25KG,126480010,12648-6X1KG,12648-2.5KG,126480250,126485000,12648010
Numéro de lotA0436967 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/05/2022 Catalog Number126480025,12648-1KG,12648-25KG,126480010,12648-6X1KG,12648-2.5KG,126480250,126485000,12648010
Numéro de lotA0437237 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2021 Catalog Number126480025,12648-1KG,12648-25KG,126480010,12648-6X1KG,12648-2.5KG,126480250,126485000,12648010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium nitrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de potassium, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de la pharmacopée eur., BP, USP, FCC, E252, 99,0 à 100,5 %, Honeywell Fluka™ >