Learn More
Iodure de potassium, ReagentPlus™, Honeywell™ Code produit.: 15601810
Iodure de potassium, ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit. 15601810 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 15601810
Marque: Honeywell Research Chemicals 207969500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
Quantité 500 g
Formule linéaire KI
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 166g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™
Tension de vapeur 1mmHg (745°C)
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    5
    Minutes
    12
    Secondes
    9
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Iodure de potassium, ReagentPlus™, Honeywell™ >