Learn More
L’iodure de potassium, puriss., répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur. BP, USP, 99,0-100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Puriss., conforme aux normes analytiques de Ph. Eur. BP, USP, 99,0-100,5 % (calc. à la substance sèche)
83.66€ - 4736.68€
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15610670
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
03124-250G
250 g
83.66€
250g
15600670
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
03124-1KG
1 kg
326.27€
1kg
15660670
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
03124-6X250G
6 x 250 g
384.70€
6 pièces
15640670
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
03124-5KG
5 kg
1354.00€
5kg
15650670
BIOPHARMA
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
03124-6X1KG
6 x 1 kg
1512.26€
6 pièces
15620670
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
03124-25KG
25 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15630670
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
03124-50KG
50 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7681-11-0
166.003
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
4875
potassium ; iodure
IK
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CHEBI:8346
[K+].[I-]
Spécification
Potassium Iodide
7681-11-0
KI
NONH for all modes of transport
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium ; iodure
4875
166g/mol
puriss.
1mmHg (745°C)
Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
IK
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
[K+].[I-]
166.003
CHEBI:8346
99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Bouteille en plastique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-659-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2975000