Learn More
L’iodure de potassium, puriss., répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur. BP, USP, 99,0-100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
Code produit. 15630670 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de Ph. Eur. BP, USP, 99,0-100,5 % (calc. à la substance sèche)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium;iodide
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Quantité 50 kg
Formule linéaire KI
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 166
Pourcentage de pureté 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Tension de vapeur 1mmHg (745°C)