Learn More
Iodure de potassium, 99 %, extra pur, briquettes, Thermo Scientific Chemicals
42.80€ - 1721.00€
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10267523
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
196731000
100 g Flacon en verre
42.80€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10082610
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
196735000
500 g Flacon en verre
147.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10551451
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
196730025
2.5 kg Flacon en verre
440.00€
2.50kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11964211
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
196730100
10 kg Récipient en plastique
1721.00€
10kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7681-11-0
166
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CHEBI:8346
[K+].[I-]
IK
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
4875
potassium ; iodure
Spécification
1330.0°C
680.0°C
Blanc
98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
KI
15,7764
Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
[K+].[I-]
166
CHEBI:8346
99%
1% max.
Potassium iodide
7681-11-0
Briquettes
IK
06,227; 11,44
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potassium ; iodure
4875
166
Extra pur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-659-4
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.